missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium(II)

Numéro de catalogue. AA4484403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4484403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA4484403 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04484403

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 29934-17-6 | C36H66Cl2P2Pd | 738,19 g/mol

Il est utilisé comme catalyseur pour les réactions de couplage C-C et C-N. Il est utilisé dans la carbonylation homogène des chloroarènes dans des conditions douces.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 29934-17-6
Formule moléculaire C36H66Cl2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 738.19
Numéro MDL MFCD00191830
Clé InChI VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
PubChem CID 11050900
Nom de l’IUPAC dichloropalladium; Tricyclohexylphosphane
SOURIRES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II)
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Modérément soluble dans le dichlorométhane et le chloroforme. Peu soluble dans le benzène et le toluène. Insoluble dans l’eau, les alcools, l’acétone, l’éther diéthylique et l’hexane.
Poids de formule 738.18
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Pd 14.4%
Forme physique Poudre
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche