Learn More
Thermo Scientific™ Vecteur de Luc pTK-Cypridina pour les tests de luciférase
Description
Guider l’expression de la luciférase de Cypridina comme rapporteur pour des études de régulation génique utilisant des vecteurs avec un site de clonage multiple (MCS) ou un promoteur témoin (CMV ou TK).
Le Thermo Scientific™ vecteur pMCS-Cypridina Luc est un plasmide à sites de clonage multiple conçu pour accepter une séquence promoteur pour l’étude de la régulation génique à l’aide du rapporteur luciférase Cypridina , qui sécrète naturellement.
Les vecteurs de Cypridina Luc contiennent un gène cloné à partir de l’ostrade marin, Cypridina noctiluca. Le gène code une luciférase bioluminescente Cypridina (62kDa) sécrétée naturellement, ce qui permet de mesurer l’activité du rapporteur dans les médias (pour des essais en temps réel) et dans les lysats cellulaires. Le vecteur pMCS contient un site de clonage multiple pour cloner un promoteur afin d’étudier son potentiel régulateur. Les vecteurs pCMV et pTK possèdent respectivement le gène luciférase sous le promoteur CMV (cytomégalovirus) et le promoteur thymidine kinase (TK) du virus de l’herpès simplex (HSV). Ces vecteurs d’expression constitutifs peuvent être utilisés comme contrôles de normalisation pour tenir compte de la variation expérimentale en combinaison avec d’autres rapporteurs.
Points clés :
- gène luciférase Cypridina à sécrétation naturelle, optimisé pour une haute expression dans les systèmes mammifères
- Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert des éléments régulateurs d’un plasmide à un autre
- Site de terminaison de transcription (Ter), opérateur Lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le fond de fond en réduisant la lecture transcriptionnelle
- À la fois des marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection des médicaments chez les cellules mammifères et bactériennes, respectivement
- Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à haute copie
- Deux vecteurs témoins disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Vecteur de Luc pTK-Cypridina |
| Catégorie | Luc Vector |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction/MCS |
| Type de livraison | Transfection |
| Quantité | 10 μg |
| Contenu et stockage | Conservez entre -70 °C et -20 °C. |
| Gène reporter | Cypridina Luciférase |
| Agent de sélection (Eucaryote) | Puromycine |
| Gamme de produit | Pierce |
| À utiliser avec (application) | Essais des journalistes |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.