missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Curcumine (naturelle), TCI America™

Numéro de catalogue. C043425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C043425G 25 g
C04341G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C043425G Fournisseur TCI America Code fournisseur C043425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 458-37-7
Formule moléculaire C21H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 368.39
Numéro MDL MFCD00008365
Clé InChI ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonyme curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
Nom de l’IUPAC (1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,4,6-trien-3-one
SOURIRES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Curcumin (Natural)
Point de fusion 183 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 368.39
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber MI5230000
TSCA Oui