missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CTS™ HBSS

Numéro de catalogue. A4000225401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Format:
Bouteille
Sac - BioProcess Container (BPC)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format
A4000225401 1 L Bouteille
A4000225403 2 L Sac - BioProcess Container (BPC)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A4000225401 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4000225401

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gibco Cell Therapy Systems (CTS) La solution salée équilibrée de Hanks (HBSS) est utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant la dissociation, le transport de cellules ou d'échantillons de tissus, la dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs.

Gibco Cell Therapy Systems (CTS) La solution salée équilibrée de Hanks (HBSS) est utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant la dissociation, le transport de cellules ou d'échantillons de tissus, la dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs. Cette formulation particulière ne contient ni calcium, ni magnésium ni rouge de phénol.

CTS Qualité

Cette Gibco CTS gamme de produits vous permet de réduire votre charge de réactifs admissibles lors de votre transition de la recherche aux applications cliniques.

Les produits sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes à la cGMP pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication enregistrés auprès de la FDA sont ISO certifiés 13485 et ISO 9001 –. Gibco CTS Les produits suivent USP <1043 > matériaux auxiliaires pour les produits cellulaires, géniques et tissulaires dans le cadre des responsabilités applicables à un fournisseur.

Gibco CTS Les produits sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse et des certificats d’origine.

Spécifications

Contenu et stockage 15 °C à 30 °C
Type de culture Culture de mammifères et de cellules souches
Forme Solution claire et incolore
Type de produit Supplément pour culture cellulaire
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation 0,2 μm Filtré stérile
Format Bouteille
À utiliser avec Recherche, développement et fabrication en thérapie cellulaire et génique
Qualité de fabrication ISO13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR820
Quantité 1 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour la recherche ou la fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. ATTENTION : Pas destiné à être administré directement aux humains ou aux animaux.