Learn More
Applied Biosystems™ Colonne de synthèse CPG (verre à pores contrôlés), 1,0 μmol, taille de pore de 500 angström, dC(Bz)
Description
Ces colonnes sont entièrement compatibles avec les Applied Biosystems instruments 3400, ABI 391, ABI 392, ABI 394 et les instruments antérieurs.
- Des méthodes de conception et de fabrication propriétaires assurent la cohérence et la haute qualité
- Chaque colonne est testée pour vérifier l’exactitude et la précision du remplissage, puis testée sous pression pour vérifier le bon assemblage et garantir que chaque colonne est sans fuite
- La taille des pores de 500 angström permet la synthèse d’oligonucléotides allant jusqu’à 50 bases.
Spécifications
Spécifications
| Type d’emballage | Expédié à température ambiante |
| Quantité | 1 Colonne |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.