missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, ACS, 98,0-102,0%
Description
Le chlorure de cobalt est utilisé comme indicateur d’humidité dans les instruments météorologiques. Il est utilisé dans l’électrodépolytage du cobalt, dans l’encre invisible, en chimie organique et est un précurseur du cobaltocène(bis (cyclopentadiényl) cobalt(II)).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Nom Remarque | Pour analyse, ACS |
| Point de fusion | 87 °C |
| Couleur | Violet-rouge |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Aspect | Cristaux rouge-pourpre |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98.0-102.0% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360F |
| Precautionary Statement | P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 9, Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 231-589-4 |
| RTECSNumber | GG0200000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche