missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clevudine, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC469122500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC469122500 250 mg
AC469120010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC469122500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 469122500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 163252-36-6
Formule moléculaire C10H13FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 260.22
Numéro MDL MFCD00935785
Clé InChI GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
Nom de l’IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthyl-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione
SOURIRES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Clevudine
Emballage Bouteille en verre
Certificat d’analyse Disponible
Forme physique Poudre
Couleur Du blanc au jaune clair
Quantité 250 mg
Hazard Category Exclamation mark
Recommended Storage Conditions normales