missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme de vérification des interférences Analytes C pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. CLINTB3N
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CLINTB3N 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CLINTB3N Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur CLINTB3N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Ag2 μg/mL
En tant que2 μg/mL
Ba2 μg/mL
Be2 μg/mL
CD2 μg/mL
Co2 μg/mL
Cr2 μg/mL
Cu2 μg/mL
Mn2 μg/mL
Ni2 μg/mL
Pb2 μg/mL
Sb2 μg/mL
Se2 μg/mL
En résumé2 μg/mL
V2 μg/mL
Zn2 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Analytes B3 without Mercury
Nom Remarque Pour ILM05.2, ICP/MS; Sans mercure
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
CAS 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
CAS % maximal 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Noms des analytes ou des composants Silver,Arsenic,Barium
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Catégorie Norme ICP/ICP-MS
Élément Ag, As, Ba
Solvant ou matrice 2 % HNO3/tr. acide tartrique/tr. HF
Quantité 125 mL
Niveau PPT
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 2mg/L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire