missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monohydrate d’acide citrique, réactif ACS, réactifs

Numéro de catalogue. 01338181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 kg
25 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01338181 3 kg
01338183 10 kg
01338182 25 kg
01338180 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01338181 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C11045003A5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acide citrique monohydrate, réactif ACS, ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic Acid monohydrate
Nom de l’IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-acide tricarboxylique hydrate
SOURIRES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Citric Acid Monohydrate, ACS Reagent
Point de fusion 153 °C
Couleur Incolore/Blanc
Quantité 3 kg
Emballage Bouteille en polyéthylène
Forme physique Solide
Gravité spécifique 1.542
Niveau ACS