missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-Dichlorobis(triphénylphosphine)platine(II), Pt 24,2% min
Description
cis-Dichlorobis(triphénylphosphine)platine(II) est principalement utilisé comme réactif pour la synthèse d’autres molécules de platine et dans le placage de platine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II) |
| Point de fusion | 310 °C (décomposition) |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans le chloroforme, l’hexane toluene |
| Poids de formule | 790.58 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | Pt 24.2% min. |
| Forme physique | Cristalline |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche