missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ISA chlorure, nitrate de sodium, 5,0 M, Fisherbrand
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chloride ISA, Sodium Nitrate |
| Nom Remarque | 5 molaires (solution aqueuse) |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| CAS | 7631-99-4, 7732-18-5 |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Point d’ébullition | Environ 100 °C |
| Solubilité | Miscible avec l’eau |
| Afficher plus de résultats |