missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme secondaire pharmaceutique au palmite de cétyle, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111014539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111014539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111014539 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PHR11661G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le palmite cétylique est un ester de l’acide palmitique, obtenu par la réaction de l’alcool cétylique et de l’acide palmitique. C’est un ingrédient de nombreuses préparations cosmétiques. Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes. Industries mises en vedette : Industries mises en vedette : Produits de nettoyage, cosmétiques, aliments et boissons, soins personnels et pharmaceutique (petite molécule)

Spécifications

CAS 540-10-3
Remarques sur le degré de pureté Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP (PhEur) et BP, lorsqu’elles sont disponibles.
Forme physique Sympa
Formule linéaire CH3(CH2)14 CO2(CH2)15 CH3
Numéro MDL MFCD00053739
Point de fusion 55 °C à 56 °C
Synonyme Palmityl palmitate; Cetyl palmitate; Hexadecyl hexadecanoate; Palmitic acid palmityl ester
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 1 g
Poids de formule 480.85
Niveau Matériel de référence certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats