missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau de qualité biologique moléculaire testée sur USP de l’eau stérile, Corning™

Numéro de catalogue. MT46000CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MT46000CV 6 x 500 mL
MT46000CI 6 x 100 mL
MT46000CM 6 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. MT46000CV Fournisseur Corning Incorporated Code fournisseur 46000CV
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé dans des applications sans RNase, DNase et Protéase. Corning™ L’eau de qualité biologique moléculaire testée sur USP de l’eau stérile est utilisée pour la préparation du tampon, la purification de l’ADN/ARN, le séquençage et les bibliothèques d’ADN, l’ADN recombinant, le clonage et la cartographie génétique.

L’eau de qualité biologique moléculaire est idéale pour les applications où de l’eau hautement pure, sans RNASE, DNase et protéase est requise (par exemple, préparation par PCR et autres réactions de biologie moléculaire, extraction, purification et stockage d’ADN/ARN/protéines). L’eau de qualité biologique moléculaire est testée selon les propriétés chimiques et physiques présentes dans la USP monographie pour l’eau purifiée stérile.

Certifications

Fabriqué sous cGMP (21 CFR 820) dans ISO une installation certifiée 13485

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Quantité 6 x 500 mL