missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Médium CD CHO

Numéro de catalogue. 50591487
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 L
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
50591487 0.5 L
501215474 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 50591487 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10743011

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CD CHO medium is a protein-free, serum-free, chemically-defined medium optimized for the growth of Chinese hamster ovary (CHO) cells and expression of recombinant proteins in suspension culture.

Le milieu CD CHO est un milieu sans protéines, sans sérum, défini chimiquement, optimisé pour la croissance des cellules de l’ovaire (CHO) du hamster chinois et l’expression de protéines recombinantes en culture en suspension. Avec un historique éprouvé de qualité depuis plus de 10 ans, le milieu CD CHO ne contient aucune protéine ni composant peptidique d’origine animale, végétale ou synthétique, ainsi qu’aucun lysat ou hydrolysat indéfini.

Quand utiliser un support CD CHO

  • Il est recommandé de cultiver vos cellules GS CHO dans un milieu CD CHO
  • Vos cellules ont déjà été cultivées avec succès dans un milieu CD CHO par le passé et votre processus approche d’un dépôt réglementaire (DMF disponible)

Quand envisager un autre Gibco™ médium

Considérez le support CD FortiCHO™ lorsque :

  • La lignée cellulaire que vous utilisez est une lignée transfectée CHO de K1, GS CHO ou CHO-S™ lignée cellulaire
  • Des densités cellulaires maximales en culture par lots et des titres protéiques sont nécessaires
  • Vous avez le temps d’adapter les cellules dans un nouveau milieu afin de maximiser les titres
  • La santé cellulaire lors de la récolte est une priorité pour le traitement en aval

Considérez le support CD OptiCHO™ lorsque :

  • Vous utilisez une lignée cellulaire transfectée CHO autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ lignées cellulaires
  • L’optimisation des stratégies d’alimentation fera partie de vos tests de sélection de base pour le milieu afin de maximiser la productivité
  • Votre CHO lignée cellulaire est « capricieuse », c'est-à-dire difficile à développer ou à adapter

Considérez le moyen CD DG44 lorsque :

  • Vous utilisez des cellules parentales DG44 ou DXB11 CHO (dhfr-)

Formulations de milieux secs

Gibco™ Les milieux liquides sont disponibles sous forme AGT™ de média sec (Advanced Granulation Technology) conçu pour offrir une plus grande constance et productivité à toutes les étapes de la production, du développement à la fabrication commerciale. AGT™ Les milieux sont fabriqués sans origine animale, avec la même formulation complète, sans sérum, sans protéines, définie chimiquement que leurs homologues liquides.

Concevez vos propres médias adaptés à vos besoins

Qu'il s'agisse d'une expérience de laboratoire ou d'un procédé de biofabrication à grande échelle, nous offrons des formats spécialisés, des emballages et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins.

Spécifications

Lignée cellulaire CHO
Classification Sans origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Médium CD CHO
Taux de sérum Sans sérum
Avec additifs Pyruvate de sodium, Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de glutamine, Sans rouge de phénol, Pas de thymidine, Pas d’hypoxanthine
Gamme de produit Gibco
Quantité 0.5 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Taux d’endotoxine Basse
Format Flacon
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Espèces Hamster
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2– 8° C) et protéger de la lumière.
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats