Learn More
Disulfure de carbone, ACS, 99,9+%
Description
Il est utilisé dans les tubes électroniques à vide, dans la fabrication de tétrachlorure de carbone, rayon, désinfectants de sol, comme solvant, la fabrication de rayon, de cellophane et de tétrachlorure de carbone, pour produire du caoutchouc et des produits chimiques. Il est utilisé dans la fabrication de xanthates. Il est aussi utilisé comme agent réactionnaire pour la production de vulcanisation du caoutchouc. Accélérateurs et stérilisateurs de sol. C’est un solvant efficace pour les huiles, cires, soufre et composés soufrés. Le disulfure de carbone et le dioxyde de carbone servent de ressources pour les polymères fonctionnels. Il est également utile pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Carbon disulfide |
| Point de fusion | °C à 112 °C |
| Nom Remarque | Pour l’analyse APS >, 5 microns |
| Couleur | Incolore |
| Aspect | Liquide incolore |
| Densité | 1.263 |
| Quantité | 4 x 500 mL |
| Point d’éclair | -30 °C (-22 °F) |
| Point d’inflammation | 95 °C (203 °F) |
| Odeur | Désagréable |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H315-H319-H332-H336-H361fd-H372 |
| Precautionary Statement | P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 3, Packaging Group: I |
| EINECSNumber | 200-843-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche