missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calix[6]arene 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H07135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H07135G 5 g
H07131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H07135G Fournisseur TCI America Code fournisseur H07135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 96107-95-8
Formule moléculaire C42H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 636.744
Numéro MDL MFCD00143083
Clé InChI JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
SOURIRES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Calix[6]arene
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 636.74
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline