missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSA™ Gaz d’étalonnage pour ALTAIR™ et détecteurs multigaz GALAXY™

Numéro de catalogue. 19123448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Méthane, Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène
Capacité (métrique):
34 L
58 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés Capacité (métrique)
19123448 Méthane, Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène 58 L
19123449 Méthane, Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène 34 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19123448 Fournisseur MSA™ Code fournisseur 10045035

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C’est une façon économique de vérifier la réponse des détecteurs.

Pour une utilisation avec ALTAIR des détecteurs multigas GALAXY.

Spécifications

Capacité (impériale) 1961,2 oz.
Capacité (métrique) 58 L
Composants mesurés Méthane, Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène
À utiliser avec (équipement) Détecteur de gaz d’Altair
Catégorie Bouteille de gaz d’étalonnage
Comprend 1,45% CH4, 15% O2, 60 ppm de CO, 20 ppm d’H2S