missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals C6 Ceramide

Numéro de catalogue. AAJ67034MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ67034MCR 1 mg
AAJ67034LB0 5 mg
AAJ67034MA 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ67034MCR Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67034MCR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 124753-97-5 | C24H47NO3, C24H47NO3 | 397,64 g/mol

La céramide C-6 est un analogue perméable aux cellules des céramides naturellement présents.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 124753-97-5
Formule moléculaire C24H47NO3
Synonyme N-Hexanoyl-D-érythro-sphingosine;

Spécifications

Quantité 1 mg
Aperçu général Blanc
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Poids de formule 397.64
Type de produit C6 Ceramide
Forme Solide cristallin

RUO – Usage réservé à la recherche