missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de butoconazole, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC468770010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC468770010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC468770010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 468770010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 64872-77-1
Formule moléculaire C19H18Cl3N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 474.78
Numéro MDL 00058159
Clé InChI ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC 1-[4-(4-chlorophényl)-2-[(2,6-dichlorophényl)sulfanyl]butyl]-1H-imidazole; Acide nitrique
SOURIRES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(CCC(CN2C=CN=C2)SC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Butoconazole nitrate
Emballage Bouteille en verre
Certificat d’analyse Disponible
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Du blanc au jaune clair
Point de fusion 163 °C
Indice de Merck 13-1525
Quantité 1 g
Hazard Category Exclamation mark
RTECSNumber NI4399500
Recommended Storage Conditions normales