missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Bromométhyl)cyclohexane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B1708500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B1708500G 500 g
B170825G 25 g
B1708100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B1708500G Fournisseur TCI America Code fournisseur B1708500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2550-36-9
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00001509
Clé InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
Nom de l’IUPAC (bromométhyl)cyclohexane
SOURIRES BrCC1CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique (Bromomethyl)cyclohexane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 94 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 177.09
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide