missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromocrésol pourpre, sel de sodium, chimique Ricca
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromocresol Purple, Sodium Salt |
| CAS % minimum | 98.0 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Emballage | Sachet |
| Couleur | Noir/Brun |
| Quantité | 10 g |
| Forme physique | Poudre |
| Niveau | Indicateur |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 60 mois |