missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromocrésol vert (contient NaOH) solution d’éthanol [pour TLC la coloration], TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromocresol Green (contains NaOH) Ethanol Solution [for TLC Stain] |
| Numéro UN | 1170 |
| Couleur | Green |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de formule | 698.01 |
| Pourcentage de pureté | White to Yellowish Gray |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SJ7456000 |
| TSCA | Oui |