missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromfénac sodium, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bromfenac sodium |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Certificat d’analyse | Disponible |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Jaune à orange |
| Quantité | 250 mg |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Environment |
| Recommended Storage | Conditions normales |