missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Caséine
Description
Le bloqueur à base de caséine est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée destinée aux étapes de blocage en transfert Western, ELISA, en IHC et dans les méthodes de détection des acides nucléiques. Le bloqueur à base de caséine contient 1 % (p/v) de caséine, ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Les caractéristiques de la caséineCaractéristiques du bloqueur à base de caséine :
• Caséine purifiée — tampon de blocage à protéine unique offrant moins de risques de réactions croisées avec les composants du test que les solutions à base de sérum ou de lait
• Facile à utiliser — solution de caséine à 1 % prête à l’emploi; peut être diluée davantage au besoin
• Sécuritaire — formulation stable, sans thimérosal.
• Caséine purifiée — tampon de blocage à protéine unique offrant moins de risques de réactions croisées avec les composants du test que les solutions à base de sérum ou de lait
• Facile à utiliser — solution de caséine à 1 % prête à l’emploi; peut être diluée davantage au besoin
• Sécuritaire — formulation stable, sans thimérosal.
Spécifications
Spécifications
| Chemical Name or Material | PBS |
| Concentration | 1X |
| For Use With (Application) | Transfert Western |
| Physical Form | Liquide |
| Product Line | Blocker |
| Quantity | 100 mL |