missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1062822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1062822 100 g
AAA1062814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1062822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1062822
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278,356 g/mol

L’oxaldihydrazone de Bis(cyclohexanone) est utilisée dans la détermination spectroscopique quantitative du cuivre. Il est également essentiel pour l’étude expérimentale du métabolisme mitochondrial. Il est utilisé pour étudier les maladies démyélinisantes humaines telles que la sclérose en plaques et les composants de la neuroinflammation. De plus, il agit comme un ligand et catalyse des réactions formant des liaisons C-N de type Ullmann en présence de sel de cuivre.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’oxaldihydrazone Bis(cyclohexanone) est utilisée dans la détermination spectroscopique quantitative du cuivre. Il est également essentiel pour l’étude expérimentale du métabolisme mitochondrial. Il est utilisé pour étudier les maladies démyélinisantes humaines telles que la sclérose en plaques et les composants de la neuroinflammation. De plus, il agit comme un ligand et catalyse des réactions formant des liaisons C-N de type Ullmann en présence de sel de cuivre.

Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.

Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts et des bases solides.

Identifiants chimiques

CAS 370-81-0
Formule moléculaire C14H22N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.356
Numéro MDL MFCD00001659
Clé InChI DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
Nom de l’IUPAC N,N'-bis(cyclohexylidenéné) oxamide
SOURIRES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Point de fusion 208 °C à 212 °C
Quantité 100 g
Beilstein 2388004
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 278.36
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
EINECSNumber 206-729-2
RTECSNumber RO2520000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche