missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biotine-PEG6-Maleimide 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B556350MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B556350MG 50 mg
B556310MG 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B556350MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B556350MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1808990-66-0
Formule moléculaire C31H51N5O11S
Poids moléculaire (g/mol) 701.833
Clé InChI ILVNKONXZBFCPD-QRQMUESOSA-N
Synonyme N-Biotinyl-N′-(3-maleimidopropionyl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diamine, N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[(3-Maleimidopropionyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
PubChem CID 77078215
Nom de l’IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoylamino]étoxy]étoxy]étoxy]étoxy]éthoxy]éthoxy]éthyl]pentanamide
SOURIRES C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN3C(=O)C=CC3=O)NC(=O)N2

Spécifications

Nom ou substance chimique Biotin-PEG6-Maleimide
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Poids de formule 701.83
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur (-20 °C)