missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-BINAP 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B23835G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B23835G 5 g
B238325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B23835G Fournisseur TCI America Code fournisseur B23835G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 98327-87-8
Formule moléculaire C44H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 622.69
Numéro MDL MFCD00010805
Clé InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
Nom de l’IUPAC [2'-(diphénylphosphanyl)-[1,1'-binaphtalène]-2-yl]diphénylphosphane
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (+/-)-BINAP
Point de fusion 282 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 622.69
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline