missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bicalutamide Impureté D, norme de référence de la British Pharmacopoea (BP), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards |
| CAS | 654-70-6 |
| Point de fusion | 141 °C à 145 °C (littérature) |
| Formule moléculaire | C8H5F3N2 |
| Formule linéaire | NCC6H3(CF3)NH2 |
| Numéro MDL | MFCD00042155 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile; 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline |
| Poids de formule | 186.13 |
| Niveau | Norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP) |