missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzylurée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B044925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B044925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B044925G Fournisseur TCI America Code fournisseur B044925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 538-32-9
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD00007951
Clé InChI RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzylurea, n-benzylurea, benzylcarbamide, urea, phenylmethyl, phenylmethylurea, urea, benzyl, cc-pmlsc-dma-p105, amino-n-benzylamide, benzyl urea, benzyl-urea
PubChem CID 10853
Nom de l’IUPAC Benzylurée
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Benzylurea
Point de fusion 149 °C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber YS1780000
TSCA Non