missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Difco™ Tryptone Peptone
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. B11921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B11921 1 lb.
B11922 5 lb.
B11923 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B11921 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211921

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Difco Le tryptone est un digestat pancréatique de caséine d’origine animale (AO). En plus d’offrir un profil nutritionnel unique, elle a une teneur en azote plus élevée que nos autres produits à base de caséine. La peptone tryptone favorise la croissance de nombreux types de bactéries et de champignons, y compris les organismes exigeants, ainsi que la production de toxines.

Difco Le tryptone est un digestat pancréatique de caséine d’origine animale (AO). En plus d’offrir un profil nutritionnel unique, elle a une teneur en azote plus élevée que nos autres produits à base de caséine. La peptone tryptone favorise la croissance de nombreux types de bactéries et de champignons, y compris les organismes exigeants, ainsi que la production de toxines. Des clients ont utilisé ce supplément dans le développement de vaccins pour la santé animale, tels que les vaccins Clostridial, ainsi qu’avec des produits de type Botox pour la santé humaine fabriqués à partir de Clostridium botulinum.

Caractéristiques :

  • Origine animale, digestion pancréatique de la caséine
  • Source principale d’azote dans le bouillon de soja et la gélose trypticase.
  • Référencé dans les méthodes officielles d’analyse de l’international AOAC
  • Favorise la croissance de nombreux types différents de bactéries et de champignons

Les applications de la peptone tryptone comprennent :

  • Recommandé pour les formulations de milieux lorsque la bonne croissance de champignons et de bactéries est requise
  • Utilisé dans le développement de vaccins pour la santé animale et avec des produits de type Botox pour la santé humaine

Spécifications

Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés, à une température comprise entre 2 °C à 25 °C
Forme Poudre
Type de produit Milieux de croissance bactérienne
Format Bouteille
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Quantité 1 lb.
Sources Origine animale