missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Enrichissement Middlebrook OADC

Numéro de catalogue. B12351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 20 mL
Type d’emballage:
Bouteille
Tube
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type d’emballage
B12351 500 mL Bouteille
B11886 10 x 20 mL Tube
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B12351 Fournisseur BD Code fournisseur 212351
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé comme supplément de croissance pour la recherche en microbiologie. BD Difco™ BBL™ L’enrichissement Middlebrook OADC est recommandé pour l’isolement et la culture des mycobactéries et d’autres microbes.

  • Format déshydraté
  • Milieux de culture
  • Sans DNR (Latex)

Spécifications

Certifications/Conformité ISO/DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif Enrichissement Middlebrook OADC
Forme Visqueux
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Type d’emballage Bouteille
Quantité 500 mL