missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Avidin, blanc d’œuf
Description
L’avidin provenant du blanc d’œuf est une protéine liant la biotine glycosylée qui possède un point isoélectrique basique et est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées.
Spécifications
Spécifications
| Conjugué | Non conjugué |
| Quantité | 5 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.