missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius ASTM Ensemble de poids de la classe

Numéro de catalogue. 14558737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 mg, 200 mg, 2 g
1 mg, 500 mg, 5 g
2 g, 100 g, 1 kg
2 g, 200 g, 2 kg
2 g, 500 g, 5 kg
2, 20, 200 g
2, 50, 500 g
20 g, 100 g, 1 kg
20 g, 200 g, 2 kg
20 g, 500 g, 5 kg
20 mg, 10 g, 100 g
20 mg, 2 g, 20 g
20 mg, 20 g, 200 g
200 mg, 10 g, 100 g
200 mg, 20 g, 200 g
200 mg, 50 g, 500 g
Classification:
Classe 0
Classe 1
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids (métrique) Classification
14558737 1 mg, 200 mg, 2 g Classe 0
14558738 1 mg, 500 mg, 5 g Classe 0
14558739 20 mg, 2 g, 20 g Classe 1
14558740 20 mg, 10 g, 100 g Classe 1
14558741 200 mg, 10 g, 100 g Classe 1
14558742 20 mg, 20 g, 200 g Classe 1
14558743 200 mg, 20 g, 200 g Classe 1
14558744 2, 20, 200 g Classe 1
14558745 200 mg, 50 g, 500 g Classe 1
14558746 2, 50, 500 g Classe 1
14558747 2 g, 100 g, 1 kg Classe 1
14558748 20 g, 100 g, 1 kg Classe 1
14558749 2 g, 200 g, 2 kg Classe 1
14558750 20 g, 200 g, 2 kg Classe 1
14558751 2 g, 500 g, 5 kg Classe 1
14558752 20 g, 500 g, 5 kg Classe 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 14558737 Fournisseur Sartorius Code fournisseur WCP250AC0C

ASTM Le jeu de poids de classe comprend des poids d'étalonnage qui peuvent être utilisés avec toutes les marques et modèles de tous les fabricants de balances. Tout ce dont vous avez besoin dans un seul étui pratique.

  • Tout ce dont vous avez besoin dans un seul étui pratique.
  • Les CaseCal-Paks contiennent (3) poids Alloy 8 de haute qualité et de précision, qui peuvent être utilisés avec toutes les marques et modèles de tous les fabricants de balances.
  • Les poids fournis sont le poids d'étalonnage recommandé par le fabricant de la balance, 10% du poids d'étalonnage, et le poids minimal déterminé par la lisibilité de la balance et l'écart-type attendu dans des conditions normales recommandées par USP le 41.
  • Cal-Paks où le poids le plus élevé est de 200 g et moins, ils sont fournis dans un boîtier en polycarbonate de haute qualité.
  • Cal-Paks où le poids le plus élevé est de 500 g à 5 kg sont fournis dans un boîtier robuste en polypropylène.
  • Tous les poids individuels Cal-Pak sont fournis dans leur propre étui individuel en polycarbonate de haute qualité à l’intérieur de l’étui maître.
  • Des poids de 5 kg sont placés à l’intérieur

Spécifications

Type de produit Masse d’étalonnage
Classification Classe 0
Matériau Acier inoxydable
Matériau du boîtier Polycarbonate
Poids (métrique) 1 mg, 200 mg, 2 g
Tolérance 0,002 à 0,004