missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate antidouleur MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN15284301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15284301 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN15284301 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215284301

Identifiants chimiques

CAS 37691-11-5
Formule moléculaire C27H44N10O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.71
Numéro MDL MFCD00135959
Clé InChI SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
Synonyme antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 133126507
Nom de l’IUPAC (2S)-2-({[(1S)-4-[(diaminométhylidène)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminométhylidène)amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-méthylpropyl]carbamoyl}butyl]carbamoyl}amino)-3-phénylpropanoïque
SOURIRES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Antipain
Nom Remarque Chlorhydrate
Quantité 1 mg
Poids de formule 604.7