missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bandes membranaires analytiques
GREENER_CHOICE

Catalog No. 01815561
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Taille des pores:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur Taille des pores
01815561 Blanc 0,45 μm
01815564 Blanc 0,2 μm
01815563 Blanc 0,8 μm
01815565 Noir 0,2 μm
01815562 Noir 0,8 μm
01815560 Noir 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Catalog No. 01815561 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. DS06000145

missing translation for 'validMainframeMsg'

Thermo Scientific Les bandes membranaires analytiques sont parfaites tant pour les applications d’assurance qualité microbienne que de contrôle qualité où des distributeurs de membranes sont utilisés. Le produit est compatible avec la plupart des distributeurs courants sur le marché, offrant une flexibilité supplémentaire et une sécurité d’approvisionnement auprès du principal fournisseur de laboratoire et de sciences de la vie.

Thermo Scientific™ Les bandes membranaires analytiques sont parfaites pour les applications microbiennes de QA/QC où des distributeurs de membranes sont utilisés. Compatible avec la plupart des distributeurs courants sur le marché, y compris MilliporeSigma™ et Sartorius™, offrant plus de flexibilité et de sécurité d’approvisionnement. Les boîtes présentent deux orientations marquées et des perforations détachables avec une languette au pouce pour un chargement rapide et facile. Les bandes sont numérotées pour indiquer combien de membranes restent à dispenser. Les membranes sont en grille pour améliorer la précision et gagner du temps. Le produit a été validé selon les normes les plus élevées.

Thermo Scientific™ Les bandes membranaires analytiques sont parfaites tant pour l’assurance qualité microbienne (QA) que pour le contrôle de la qualité (QC) où des distributeurs de membranes sont utilisés.

  • Le produit est compatible avec la plupart des plateformes de distributeurs courantes sur le marché, y compris MilliporeSigma™ et Sartorius™, offrant une flexibilité supplémentaire et une sécurité d’approvisionnement auprès du principal fournisseur de laboratoires et de sciences de la vie.
  • Disques de 47 mm. Esters de cellulose mixtes (MCE). Disponible en blanc et noir.
  • Chaque caisse de bandes de membranes analytiques pré-stérilisées contient quatre boîtes de 150 membranes par paquet (600/caisse au total).
  • Les boîtes présentent deux orientations marquées et des perforations détachables avec une languette au pouce pour un chargement rapide et facile.
  • Les bandes sont numérotées pour indiquer combien de membranes restent à dispenser.
  • Les membranes sont en grille pour améliorer la précision et gagner du temps.
  • Le produit a été validé selon les normes les plus élevées, incluant ISO les 7704 et ASTM F838.

Specifications

Couleur Blanc
Matériau (membrane) MCE (esters mixtes de cellulose)
Taille des pores 0,45 μm
Quantité 600/Cs
Diamètre (métrique) de disque 47 mm