missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampon ammoniac-chlorure d’ammonium, TS (solution test U.S.P.), Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ Le TS tampon chimique ammoniac-chlorure d’ammonium, (Solution test U.S.P.) est une solution, parfois désignée avec TS ou solution d’essai, préparée selon les spécifications de la USP Convention pharmacopéenne, dans le but de réaliser USP des tests et des tests du formulaire national.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS |
| CAS | 7664-41-7, 12125-02-9, 7732-18-5 |
| CAS % maximal | 17.70%, 6.75%, 75.60% |
| Numéro UN | UN1760 |
| Niveau | USP |
| pH | Alcalin |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Solution chimique |