missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Amicon™ Kits d’entretien des cellules agitées (ensemble barre d’agitation, 2 joints, kit de tubes)
Description
Amicon Les cellules agitées concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Ce Amicon modèle de cellule agitée offre des débits élevés avec des solutions allant jusqu’à 10% de concentration de macrosoluts. Capable de concentration rapide, ou d’élimination du sel suivie d’une concentration dans la même unité.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Amicon Kit d’entretien Stelred Cell 50 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Amicon Cellule remuée (50 mL) |
| Comprend | Amicon™ Trousse d’entretien à cellules agitées de 50 mL (ensemble barre agitatrice, 2 joints Ea., kit de tubes) |
| Catégorie | Équipement d’ultrafiltration |