missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ lance du réactif de détection de blotting occidental
Description
Amersham™ ECL™ Start est un réactif de détection chimiluminescent de la Amersham ECL famille des produits, recommandé pour l’analyse confirmatoire et la détection de niveaux élevés à moyens de protéines endogènes.
- Une longue durée du signal offre une flexibilité de conception d’essais et une détection robuste de grands ensembles expérimentaux
- Produit un faible fond de fond, peu importe la méthode de détection
- La solution de travail est stable pendant cinq jours
- Une longue durée de conservation de 18 heures est pratique pour ceux qui utilisent les Western blots de façon rare
- Détection sur film à rayons X ou CCD Imager
- Membrane recommandée : PVDF ou nitrocellulose
- Pour la détection de protéines à forte abondance
- Réactif de détection incolore 1 et 2
Applications :
Western blotting routinier et confirmatoire
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | ECL Réactif de détection de blotting Western |
| Quantité | 400 mL |
| À utiliser avec (application) | Western blotting routinier et confirmatoire |
| Conditions de stockage | 18 °C à 30 °C |