missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Poly(A)Purist™ Trousse MAG

Numéro de catalogue. AM1922
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Kit MAG avec manuel
Trousse MAG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type
AM1922 Trousse MAG
AM1922M Kit MAG avec manuel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AM1922 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1922
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Comprend

Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.

Exige

Support magnétique

Ambion™ Poly(A)Purist™ Le kit MAG (brevet en attente) utilise une technologie magnétique pour la sélection d’ARNm qui nécessite généralement une seule sélection mais qui produit un ARN plus enrichi et dépourvu d’ARNr que d’autres procédures.

Ambion™ Poly(A)Purist™ Le kit MAG (brevet en attente) utilise une technologie magnétique pour la sélection d’ARNm qui nécessite généralement une seule sélection mais qui produit un ARN plus enrichi et dépourvu d’ARNr que d’autres procédures. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour isoler un ARNm allant jusqu’à 8 mg d’ARN total.

• Meilleure récupération d’ARNm de tout kit
• disponible Rigueur élevée pour réduire la teneur
• résiduelle d’ARNr Une seule sélection suffisante pour la plupart des applications

La performance supérieure du Poly(A)Purist™ kit MAG est clairement démontrée par la comparaison de l’ARNm récupéré avec 4 autres kits (voir la figure). Le kit utilise la liaison par lots d’ARN à des aliquotes prémesurées de cellulose oligo(dT) afin de contourner les problèmes de débits lents et de colonnes bouchées souvent rencontrés lors de la chromatographie conventionnelle à gravité. La sélection basée sur les –billes magnétiques utilisée dans le système offre une vitesse de traitement accrue, une facilité de manipulation et une grande scalabilité. L’ensemble du processus de sélection peut être complété en aussi peu que 45 minutes (voir la figure).

Produits accessoires :
Un support magnétique est nécessaire pour utiliser ce kit. Ils sont disponibles sous plusieurs formats, y compris le support magnétique à un seul endroit (Cat. Non. AM10026) et le support magnétique à 6 tubes (cat. Non. AM10055).

Alerte guide utilisateur (juillet 2023) : L’étape 3 de la section Préparation des Oligo magbeads (dT) (page 7) du Guide d’utilisation est trompeuse. Veuillez suivre cette instruction pour l’étape 3 : ajouter une masse équivalente de Oligo magbeads (dT) dans le tube vide sélectionné, puis poursuivre la Oligo préparation des magbeads (dT) selon les étapes 4 à 9.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Content And Storage Conservez l’eau sans nucléase, les tubes Microfuge et les tubes Microfuge avec colonnes de spin à température ambiante. Conservez la solution liante 2X, la solution de lavage 1, la solution 2 et de la cellulose oligo(dT) à 4 °C. Conserver la solution de stockage d’ARN, l’acétate d’ammonium 5M et le glycogène (5 mg/mL) à -20 °C.
Format Équipement
Isolation Technology Bille magnétique, Oligo Affinité dT
Sample Type ARN total
Final Product Type ARNm
High-throughput Compatibility Non compatible avec le haut débit (manuel)
For Use With (Application) Analyse de microarrays, PCR inverse Transcriptase (RT-PCR), microinjection, marquage des acides nucléiques, traduction in vitro, construction de bibliothèque d’ADNc, blottage Northern Blotting, tests de protection contre les nucléases
Product Line Ambion, Poly(A)Purist
Product Type Trousse MAG
Quantity 1 kit
Shipping Condition Température ambiante
Target ARNm
Test Time 45 min.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.