missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminium, solution standard AAS, Specpure™ Al 1000 μg/mL
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Physical Form | Liquide |
| Quantity | 500 mL |
| Chemical Name or Material | Aluminum |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H290 |
| Precautionary Statement | P234-P390 |
| DOTInformation | DOT Class: 8; Packing Group: III |
| EINECSNumber | 231-595-7 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche