missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-méthylcinnamaldéhyde, principalement (E), 97%

Numéro de catalogue. AAA1042936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1042936 500 g
AAA1042922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1042936 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1042936
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 101-39-3 | C10H10O | 146,19 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 101-39-3
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00006976
Clé InChI VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
Synonyme alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
PubChem CID 5372813
SOURIRES C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Densité 1.05
Point d’ébullition 138 °C à 140 °C (14 mmHg)
Point d’éclair 79 °C (174 °F)
Indice de réfraction 1.605
Quantité 500 g
Beilstein 507514
Sensibilité Sensible à l’air
Nom de l’IUPAC (E)-2-méthyl-3-phénylprop-2-énal
Poids de formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 202-938-8
RTECSNumber GD6600000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche