missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alexa Fluor™ 633 NHS Ester (Succinimidyl Ester)

Numéro de catalogue. A20105
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A20105 5 mg
A20005 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A20105 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A20105

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alexa Fluor™ 633 est une teinture rouge lointain brillante et photostable avec excitation, idéalement adaptée à la ligne laser de 633 nm.

Alexa Fluor™ 633 est une teinture rouge lointain brillante et photostable avec excitation, idéalement adaptée à la ligne laser de 633 nm. Utilisé pour la génération stable de signaux en imagerie et cytométrie en écoulement, Alexa Fluor™ le colorant 633 est soluble dans l’eau et insensible au pH du pH 4 au pH 10. La fluorescence de ce colorant à longue longueur Alexa Fluor™ d’onde n’est pas visible à l’œil humain, mais elle est facilement détectée par la plupart des systèmes d’imagerie. En plus des formulations de colorants réactifs, nous offrons Alexa Fluor™ 633 colorants conjugués à une variété d’anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage cellulaire et la détection. L’ester NHS (ou ester succinimidyle) de Alexa Fluor™ 633 est l’outil le plus populaire pour conjuguer ce colorant en protéine ou anticorps. Les esters du NHS peuvent être utilisés pour marquer les amines primaires (R-NH2) des protéines, des oligonucléotides modifiés par l’amine et d’autres molécules contenant de l’amine. Le conjugué résultant Alexa Fluor™ présentera une fluorescence plus brillante et une plus grande photostabilité que les conjugués d’autres fluorophores spectrails similaires.

Informations détaillées à ce AlexaFluor™ sujet Ester NHS :
Étiquette fluorophore : Alexa Fluor™ 633 colorants
groupe réactif : Réactivité des esters
du NHS : Les amines primaires sur les protéines et les ligands, les oligonucléotides
modifiés par l’amine Ex/Em du conjugué : Coefficient d’extinction 621/639 nm
: 159 000 cm-1 M-1
Colorants spectralement similaires : Cy5™
Poids moléculaire : ∼1200

Réaction
de conjugaison typiqueVous pouvez conjuguer des réactifs réactifs à l’amine avec pratiquement n’importe quelle protéine ou peptide (le protocole fourni est optimisé pour les anticorps IgG). Vous pouvez adapter la réaction à n’importe quelle quantité de protéines, mais la concentration devrait être d’au moins 2 mg/mL pour des résultats optimaux. Nous recommandons d’essayer trois degrés différents d’étiquetage, en utilisant trois rapports molaires différents du réactif par rapport à la protéine.

L’ester Alexa Fluor™ NHS est généralement dissous dans du diméthylformamide anhydre (DMF) ou du diméthylsulfoxyde (DMSO) (D12345) de haute qualité, et la réaction est effectuée dans un tampon de bicarbonate de sodium 0,1 –0,2 M, pH 8,3, à température ambiante pendant 1 heure. Parce que le pKa de l’amine terminale est plus bas que celui du groupe lysine epsilon-amino, vous pouvez obtenir un marquage plus sélectif de la terminale de l’amine en utilisant un tampon plus proche du pH neutre.

Purification
conjuguéeLes anticorps marqués sont généralement séparés du colorant libre Alexa Fluor™ à l’aide d’une colonne de filtration en gel, comme Sephadex™ le G-25, BioGel™ le P-30 ou équivalent. Pour des protéines beaucoup plus grandes ou plus petites, choisissez un milieu de filtration en gel avec une limite de poids moléculaire appropriée ou purifiez par dialyse. Nous offrons plusieurs kits de purification optimisés pour différentes quantités de conjugué anticorps :
kit de purification conjugué par anticorps pour 0,5 à 1 mg (Cat. Non. A33086)
Trousse de purification conjuguée par anticorps pour 20-50 μg (Cat. Non. A33087)
kit de purification conjuguée par anticorps pour 50-100 μg (Cat. Non. A33088)

En savoir plus sur le marquage
des protéines et des anticorps Nous offrons une large sélection de kits d’étiquetage Molecular Probes™ d’anticorps et de protéines adaptés à votre matériau de départ et à votre installation expérimentale. Consultez nos kits de marquage des anticorps ou utilisez notre outil de sélection de la chimie du marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits d’étiquetage, lisez la section 1.2 des kits pour le marquage des protéines et des acides—nucléiques dans le Molecular Probes™ Manuel.

Nous allons’vous fabriquer un conjugué
personnaliséSi vous’ne trouvez pas ce que vous’cherchez dans notre catalogue en ligne, nous’vous préparerons un anticorps ou un conjugué protéique personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisée est efficace et confidentiel, et nous assumons la qualité de notre travail. Nous sommes ISO certifiés 13485:2000.

Spécifications

À utiliser avec (application) Chimie du marquage, marquage et réticulation des protéines, biologie des protéines, analyse cellulaire, amines de marquage, fluorophores réactifs à l’amine, marquage des protéines, peptides et anticorps, marquage des protéines et des anticorps par fluorophores
Quantité 5 mg
Type de produit Ester NHS (Ester de succinimidyle)
Poids moléculaire (g/mol) ∽1200 kDa
Pureté 95% by HPLC
Tampon de stockage 50 mM Phosphate de potassium (pH 7)
Contenu et stockage Conserver à -5 °C à -30 °C.
Étiquette ou colorant Alexa Fluor™ 633
Couleur Mauve
Émission 639 nm
Excitation 621 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.