Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Kit de tyramide SuperBoost™ , streptavidine
Description
SuperBoost Les kits combinent la luminosité des AlexaFluor™ colorants avec l’amplification supérieure du signal d’une réaction de marquage tyramide médiée par poly-HRP pour produire une sensibilité 10 à 200 fois supérieure aux méthodes standard. Pour des recherches remarquables, SuperBoost les kits affinent vos résultats pour une visibilité claire des zones critiques que les méthodes d’imagerie standard ne révèlent pas.
SuperBoost Les kits sont simples à utiliser et facilement adaptables aux protocoles expérimentaux standards ICC, IHC ou FISH, utilisant tout type cellulaire ou tissulaire. Les cellules marquées à l’aide d’un SuperBoost kit peuvent être imagées avec n’importe quel type de microscope, produisant des images multiplex haute résolution. Ce kit particulier comprend AlexaFluor 594 tyramide (591/617 ex/em), détecté à l’aide d’un cube filtre Red/ Red™ Texas standard. Ce kit contient également de la streptavidine conjuguée à HRP.
• Sensibilité supérieure pour la détection de cibles de faible intensité ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente Protocole simple et détection à l’aide de filtres•
standards Adapté aux images—multiplex haute résolution co-marquées avec DAPI, anticorps secondaires et autres SuperBoost kits
• Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences standard ICC/IHC/ISH
SuperBoost
• Les kits sont basés sur le système d’amplification du signal tyramide, qui utilise l’activité catalytique de la peroxydase de raifort (HRP) pour générer un marquage à haute densité d’une protéine cible ou d’une séquence d’acide nucléique in situ. Une expérience typique ICC/IHC/ISH utilisant un SuperBoost kit nécessite de 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences ICC/IHC/environ standard. SuperBoost Les kits offrent une intensité de signal spécifique supérieure à celle de fond, ce qui permet d’optimiser facilement le protocole pour détecter des signaux spécifiques dans des échantillons où l’autofluorescence endogène est élevée.
Amélioration du signal à l’aide Alexa Fluor des tyramides : SuperBoost Les kits utilisent Alexa Fluor des tyramides, qui réagissent avec la HRP pour déposer finalement des colorants brillants et photostables Alexa Fluor sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires. SuperBoost Les kits sont les seuls à combiner la luminosité des Alexa Fluor colorants avec l’amplification du signal tyramide pour produire un signal supérieur.
Solution d’arrêt de réaction : Comme tout système d’étiquetage enzymatique, il est possible de surdévelopper le signal. SuperBoost les kits incluent une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP. La solution d’arrêt HRP peut être utilisée pour obtenir un signal maximal, sans augmentation du signal de fond. Les images produites avec des temps de réaction HRP optimisés sont aussi nettes que celles produites avec les méthodes standard ICC/IHC/ISH, mais avec une sensibilité 10 à 200 fois supérieure.
Réduction du contexte : SuperBoost Les kits comprennent des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction des signaux de fond endogènes et de la peroxydase endogène. Ces bloqueurs aident à s’assurer que seuls certains signaux sont améliorés tout en gardant sous contrôle les signaux non spécifiques ou en arrière-plan.
Spécifications
Spécifications
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Quantité | 150 diapositives |
| Contenu et stockage | 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1 X), 22,5 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Gamme de produit | SuperBoost |
| Type de produit | Tyramide Kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.