Learn More
Gibco™ Trousse de transfection AAV-MAX
Description
Le Gibco kit de transfection AAV-MAX est un composant essentiel du système de production AAV-MAX sans aide (AAV-MAX). Il est formulé pour la transfection transitoire des cellules de production virale 2.0.
Le kit comprend un réactif de transfection à base de lipides cationiques, ainsi qu’un booster de transfection et un amplificateur de production, conçus pour fonctionner ensemble afin de produire des particules virales adéno-associées (AAV) à partir des cellules de production virale 2.0 lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu de production virale.
Les caractéristiques du kit de transfection AAV-MAX incluent :
- Les composants travaillent en synergie au sein du système AAV-MAX pour produire des titres AAV élevés supérieurs à 5 x 1010 vg/mL (non purifiés)
- Réactif—de transfection AAV-MAX, réactif de transfection cationique à base de lipides cationiques pour la triple transfection sans virus auxiliaire de cultures à haute densité
- Composant chimiquement défini par le—booster AAV-MAX qui fonctionne avec le réactif de transfection pour obtenir une grande efficacité de transfection
- Composant chimiquement défini—par l’amplificateur AAV-MAX qui améliore la production de particules d’AAV
- Les protocoles de transfection robustes sont adaptables à la transfection à grande échelle
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | HEK293 |
| Contenu et stockage | • 6 mL de réactif • de transfection AAV-max 3 mL d’amplificateur de transfection • aav-max 10 mL de réactifs d’amplificateur AAV-max doivent être stockés à 2 –8 °C. Ne pas congeler. |
| Type de culture | Culture cellulaire en suspension |
| Aperçu général | Sans sérum, sans origine animale, défini chimiquement |
| Type de cellules | Lignées cellulaires établies |
| Format | Flacon |
| Type d’échantillon | ADN plasmidique |
| Technique de transfection | Transfection à base de lipides |
| Système d’expression | Mammifères |
| À utiliser avec (équipement) | Système AAV-MAX |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.