missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromo-2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-1 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B49025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B49025G 5 g
B49021G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B49025G Fournisseur TCI America Code fournisseur B49025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 90814-91-8
Formule moléculaire C8H6BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 244.11
Numéro MDL MFCD02660583
Clé InChI MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
Nom de l’IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-3-one
SOURIRES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Point de fusion 214 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 244.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline