Learn More
Thermo Scientific™ 6-Place Fixed-Angle Highconic™ Rotor Adapters
Use these rotor adapters to connect with round or conical-bottom centrifuge tubes and microtubes tubes up to 50mL.
$283.56 - $300.10
Spécifications
| For Use With (Equipment) | HiGhConic™ fixed angle rotor |
|---|
Exige: 50mL conical adapter 75-007-556 requires rubber pads (supplied with buckets). Remove pads when using all other size adapters.
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Tube Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Tube Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
76002905
|
Thermo Scientific™
76002905 |
Microtube |
chaque for $283.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
13100703
|
Thermo Scientific™
75003102 |
Conical |
chaque for $300.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
76002906
|
Thermo Scientific™
76002906 |
16 mL Tube |
chaque for $300.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
75003103
|
Thermo Scientific™
75003103 |
Conical Falcon |
chaque for $300.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Use these 6-Place Fixed-Angle Highconic™ Rotor Adapters to connect with centrifuge tubes up to 50mL. The adapters accommodate round or conical-bottom tubes and microtubes and work with HiGhConic™ fixed angle rotors.
- The adapters accommodate round- or conical-bottom tubes and microtubes.
- Rotor adaptors work with HiGhConic™ fixed angle rotors
- Fits tube sizes up to 50mL
Order Info
Adapters are sold individually; order correct quantity to equip rotor.
Spécifications
| HiGhConic™ fixed angle rotor |