missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Rondelle à microplaques 50 TS
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. BT50TS8
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle
BT50TS8 50TS8
BT50TS8V 50TS8V
BT50TS8F 50TS8F
BT50TS8M 50TS8M
BT50TS8MF 50TS8MF
BT50TS8MV 50TS8MV
BT50TS12 50TS12
BT50TS12V 50TS12V
BT50TS16 50TS16
BT50TS16V 50TS16V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. BT50TS8 Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur 50TS8SN

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La BioTek rondelle 50 TS offre une excellente performance de lavage en microplaques. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

La BioTek rondelle 50 TS offre une excellente performance de lavage en microplaques. Idéal pour une utilisation comme ELISA lave-linge, le système est aussi bien adapté au lavage par dosage à base de cellules. Le 50 TS peut aussi traiter des protocoles de billes biomagnétiques ou en polystyrène et de filtration sous vide

L’écran tactile couleur offre une interface visuelle qui rend la création de protocoles rapide et intuitive. Lorsqu’il est utilisé avec le lecteur d’absorption TS 800 ou un autre système de détection, le TS 50 offre commodité et résultats de haute qualité pour vos flux de lavage de plaques de laboratoire.

Warranty

12 mois

Spécifications

Certifications/Conformité CE et TUV marqués. Conforme à la RoHS.
Raccordements USB (1)
Bouteilles Optionnel (2 à 4 L)
Type de plaques Plaques à 24, 96, 384 puits (96 et 384 puits : Plaques standard et à profil bas, fond solide et filtre (option), plaques à 24 puits avec collecteur à 4 puits)
Durée de trempage Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 30 minutes.
Catégorie Rondelle à microplaques
Poids (métrique) 9.8 kg
Cycles de lavage 1 à 10
Volume de lavage 25 à 3000 μL/puits
Affichage 4,3 in Écran LCD Color Touch
Débit 150 à 1000 μL/puits/seconde. (dépendant de la variété)
Type de fourniture de liquide Un entraînement à seringue à déplacement positif
Modèle 50TS8
Comprend Plaques à 96 puits seulement
Interface d’automatisation 4,3 in Écran tactile LCD couleur
Poids (impériale) 22 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats