missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agilent BioTek Laveur distributeur 406 FX

Description
- Dual-Action Le répartiteur optimise le lavage pour une gamme variée de types cellulaires, en plus de la réalisation de protocoles biomagnétiques dans des configurations en plaques allant de 96 à 1 536 puits
- Les capacités de distribution en plaque sans contact offrent une flexibilité maximale, incluant jusqu’à quatre pompes à seringue et deux distributeurs à pompe péristaltique qui permettent une distribution rapide de réactifs, de cellules et d’autres précieux réactifs dans des volumes allant de 500 nL à 3 000 μL, avec un volume mort minimal
- L’accès aux plaques par les deux côtés de l’instrument permet à celui-ci d’être entièrement compatible avec l’automatisation
- La flexibilité et les capacités du 406 FX permettent une distribution sans contact et un lavage complet des plaques dans différentes densités de plaques, le tout dans un seul instrument
- Élimine le besoin de déplacer les microplaques entre un laveur de plaques et plusieurs distributeurs pour des flux de travail complexes avec des liquides
- La présence de plusieurs voies liquides indépendantes permet de charger et distribuer jusqu’à six réactifs différents en une seule procédure, éliminant ainsi le besoin d’intégrer plusieurs distributeurs
- L’interface tactile rend la création de protocoles simple et intuitive
- L’accessibilité des bras robotisés des deux côtés permet d’intégrer facilement le 406 FX avec le Agilent BioStack™ et d’autres systèmes tiers d’automatisation, afin d’augmenter le débit des tests
- Le système d’évacuation directe élimine le besoin de vider les bouteilles de déchets, qui peuvent aller directement vers un tuyau d’évacuation
- Les tubes de distribution inclinés, combinés aux débits d’aspiration et de distribution très ajustables et au positionnement sur les axes x et y, assurent l’intégrité des monocouches cellulaires lors des procédures de distribution et de lavage
- Le système Ultrasonic Advantage intégré permet à l’instrument de nettoyer automatiquement les accumulations dans les tubes du répartiteur, évitant ainsi les défaillances lors des procédures de lavage
- Les accessoires magnétiques permettent d’automatiser les procédures de séparation biomagnétique
- Le contrôle par ordinateur, la création de protocoles et l’interface d’automatisation sont disponibles avec le logiciel LHC facultatif
- LHC Un logiciel sécurisé peut contrôler par ordinateur le 406 FX et offre des fonctionnalités pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11
Doit être acheté en combinaison avec l’accessoire requis du système de distribution/déchets pour être utilisé. Pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant commercial de Fisher.
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±1 à 5 % |
| Bouteilles | Bouteilles pour distributeur (4 L, 10 L, 20 L) |
| Volume distribué | 500 nL à 3 000 μL/puits (pompe péristaltique), 3 à 3 000 μL/puits (pompe à seringue) |
| Type de plaques | 96, 384 et 1 536 puits; Profil bas et hauteur standard; Plaques à fond plein et à fond à filtre (en option) |
| Volume résiduel | ≤2 μL/puits |
| Vitesse de purification | 13 à 36 secondes |
| Durée de trempage | Programmable en minutes et en secondes, jusqu’à 60 minutes. |
| Catégorie | Laveur/Distributeur de microplaques |
| Poids (métrique) | 20.4 kg |
| Cycles de lavage | 1 à 250 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.