missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Vinylphényl acétate (stabilisé avec TBC) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A15515G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A15515G 5 g
A155125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A15515G Fournisseur TCI America Code fournisseur A15515G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2628-16-2
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00075734
Clé InChI JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
Nom de l’IUPAC Acétate (4-éthénylphényl)
SOURIRES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Vinylphenyl Acetate (stabilized with TBC)
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-2784
RTECSNumber SL3784000
TSCA Oui