missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. B43351G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B43351G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B43351G Fournisseur TCI America Code fournisseur B43351G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
CAS 380430-49-9
Point de fusion 204 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C11H16BNO4
Quantité 1 g
Numéro MDL MFCD02093054
Synonyme 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
Clé InChI UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nom de l’IUPAC (4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phényl)acide boronique
Poids moléculaire (g/mol) 237.06
PubChem CID 3613184
Poids de formule 237.06
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats